Einkanalpipetten, variables Volumen, Axygen® Axypet™
Lieferant: Corning
AP-10 AP-100 AP-1000 AP-2 AP-20 AP-200 AP-50
AXYGAP-10EA 243 EUR
AXYGAP-10 AXYGAP-100 AXYGAP-1000 AXYGAP-2 AXYGAP-20 AXYGAP-200 AXYGAP-50
Einkanalpipetten, variables Volumen, Axygen® Axypet™
Pipetten Mikropipetten
Diese hochpräzisen, digitalen Pipetten kombinieren alle Voraussetzungen für moderne Pipetten. Die Körperform ist gleich bequem in kleinen und großen Händen, mit Innovationen wie zwei Abwurfknöpfe, was die Ergonomie erhöht. Hergestellt aus langlebigem PP/PVDF und deswegen deutlich leichter als andere ähnliche Modelle.
  • Daumenfreundliche Pipette mit Federungssystem reduziert Ermüdung
  • Einzigartige EZIJECT Seitenabwurf Option reduziert Daumenbewegung
  • Fingerhaken um das Gewicht zu verteilen, für einen entspannteren Griff
  • Großer ergonomischer Push-Knopf ist einfach zu Bedienen
  • Einstellbarer Spitzenabwurf um alle Pipettierspitzen Marken zu fassen
  • Komplett autoklavierbar