Quadratische Deckgläser, Corning®
Lieferant: Corning
2845-25 2845-22 2850-18 2850-22 2850-25 2855-18 2855-22 2855-25 2845-18
CORN2845-25EA 143.06 EUR
CORN2845-25 CORN2845-22 CORN2850-18 CORN2850-22 CORN2850-25 CORN2855-18 CORN2855-22 CORN2855-25 CORN2845-18
Quadratische Deckgläser, Corning®
Deckgläser
Diese quadratischen Deckgläser eignen sich für unsterile Anwendungen.
  • Zu einer Unze pro Packung und 10 Packungen pro Karton verpackt
Spezielles, optisch klares, wasserweißes Deckglas aus Borosilikatglas ist beständig gegen Oberflächenanhaftungen oder Witterungseinflüsse und bleibt über einen längeren Zeitraum klar.