Wiederverwendbare Halbmasken, RD40, N7700 Serie
Lieferant: Honeywell Safety
N65770016 N65770015
NORHN65770016EA 65.6 EUR
NORHN65770016 NORHN65770015
Wiederverwendbare Halbmasken, RD40, N7700 Serie
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Wiederverwendbare Halbmasken mit einem ergonomischem Körper aus Silikon der zusätzlichen Komfort bietet.
  • Zwei Ausatemventile für zusätzlichen Atemkomfort
  • Vierpunkt-Kopfgurt
  • Filterpatronenanschluss Typ RD40
Farbe: Schwarz; Gewicht: 151 g
Standards: EN 140