Chemotherapeutische Schutzschürzen mit Ärmeln, BioClean-C™
Lieferant: Nitritex
BCAS-L BCAS-M BCAS-S S-BCAS-L S-BCAS-M S-BCAS-S BCAS-XL
113-8146EA 276 EUR
113-8146 113-8147 113-8148 113-8162 113-8163 113-8164 NITRBCAS-XL
Chemotherapeutische Schutzschürzen mit Ärmeln, BioClean-C™
Einweg-Kleidung
These disposable aprons are made of CleanTough™ fabric, a spunbonded non woven PP fabric laminated with a PE film. The elasticated cuffs are made of 100% polyester.
  • Processed to ensure ISO Class 4 compatibility
  • Lightweight, low linting and hard-wearing CleanTough™ fabric
  • Ultrasonically bonded seams with protective tape
  • Adjustable neck fastening
  • Tie tapes at the waist
Provide protection against fine sprays and particles as well as against a range of chemotherapy drugs.
Farbe: Blau.
Standards: EN ISO 13034:2005 + A1:2010 (Typ PB [6]), EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Kat. III
Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Verpackung: Ein Artikel pro versiegeltem Innenbeutel; ein versiegelter Innenbeutel pro versiegeltem Außenbeutel, 40 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel, ein Kartoninnenbeutel pro Karton (40 Stück).