Klon-Zylinder
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
H378470000 F378470100 F378470200 F378470300
BELAH378470000EA 372 EUR
BELAH378470000 391-1987 391-1988 391-1989
Klon-Zylinder
Zylinder Cloning-Zylinder
Diese Klon-Zylinder ermöglichen die Isolierung von einzelnen Zellklonen, jeder generiert aus einer einzelnen Zelle, was eine homogene Kultur an Zellen hervorbringt
  • Zylinder sind konisch so das die untere Kante weiter als die obere ist, um eine gut versiegelbare Oberfläche zu garantieren Polystyrol Klon-Zylinder werden in sterilen Packungen geliefert Drei Größen: 4,7 mm I.D. x 8 mm H, 6,4 mm I.D. x 8 mm H und 9,5mm I.D. x 11 mm H
Um einen Klon zu isolieren, wird eine dünne Schicht fett auf die untere Kante des Zylinders geschmiert und dann über den Klon der Wahl gestülpt. Nachdem ein kleines Volumen an Trypsin oder EDTA hinzugefügt wurde, wird die Schale kurz inkubiert, bei 37°C (98.6°F), bis sich die Zellen abtrennen. Die Zellen werden dann von der Innenseite des Zylinders aufgesammelt und in ein anderes Gefäß transferiert, damit sie weiter wachsen können