Sicherheitstransportbehälter
Lieferant: LaCont
LACOL15-5014-AEA 0 EUR
LACOL15-5014-A LACOL15-5013-A LACOL15-5012-A LACOL15-5011-A LACOL15-5010-A
Sicherheitstransportbehälter
Transportbehälter Transportbehälter
Behälter und Stülpdeckel beide aus PE, mit Metallklammern zum Verschließen.
Geeignet für den Transport gefährlicher Güter wie Farben und Spraydosen.
Standards: Entspricht ADR, RID, IMDG.