Heizhaube, KM-M-Serie
Lieferant: Mohr & Co.
MOHR82001000EA 480 EUR
MOHR92004000 MOHR82001000 MOHR92010000 MOHR92020000 MOHR92006000 MOHR92000500
Heizhaube, KM-M-Serie
Heizgeräte Heizhauben
Heizhaube mit Metallgehäuse mit eingebautem Regler für Betriebstemperaturen bis 450 °C. Geeignet für Rundkolben mit Volumen bis 20 L.
  • Das flexible Heizelement aus Glasgarn sorgt für eine gleichmäßige Wärmeübertragung und schonende Behandlung der Glaswaren
  • Chemikalienbeständiges Metallgehäuse mit Kunststoffbeschichtung
  • Thermisch isoliert und geerdet
  • Vorgebohrtes Gewindeloch für Schelle KM-SK
  • Eingebauter Heizzonenschalter
  • Mit Fehlerstromerkennung (RCD)
Schutzsystem: Gehäuse IP 43, Heizfläche IP 00.