Untersuchungshandschuhe, Latex, Absogel
Lieferant: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
1480 1475 1470
UNIG1480EA 0 EUR
UNIG1480 UNIG1475 UNIG1470
Untersuchungshandschuhe, Latex, Absogel
Handschuhe
Diese Latexhandschuhe eignen sich ideal für den Einsatz in Dentallaboren und Kliniken.
  • Unsteril, ungepudert
  • Anatomische Passform
  • Mikrogeraute Oberfläche für bessere Griffigkeit
  • Rollrand für leichteres Anziehen
  • Hydrogel-Beschichtung auf der Innenseite
Colour: White
Length: 300 mm
EN 455; AQL 1,5
Standards: EN 455; AQL 1,5