pH-Halbzellen, InLab®
Lieferant: Mettler - Toledo
51343195 51343196
662-2874EA 167 EUR
662-2874 662-2875
pH-Halbzellen, InLab®
Elektroden pH-Elektroden
pH-Elektrode mit Glaskörper und S7-Schraubkopf. Empfohlen für Anwendungen, bei denen die Lebensdauer der pH-Elektrode wesentlich kürzer ist als die der Referenzelektrode.
InLab® Mono
- Verlängerte Lebensdauer der Referenz
- Körper aus Glas bietet Schutz vor korrosiven und organischen Proben
- Abnehmbares Kabel: Verschiedene Kabel können an den S7-Schraubkopf angeschlossen werden, was den Einsatz mit einer Vielzahl von Messgeräten ermöglicht
InLab® Mono Plus
- Extra starke Glasmembran
- Maximale Temperatur 130 °C
- Verlängerte Lebensdauer der Referenz
- Körper aus Glas bietet Schutz vor korrosiven und organischen Proben
- Abnehmbares Kabel: Verschiedene Kabel können an den S7-Schraubkopf angeschlossen werden, was den Einsatz mit einer Vielzahl von Messgeräten ermöglicht