J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18, SPE-Säulen
Lieferant: Avantor
7020-01EA 439.6 EUR
7020-01 7020-02 7020-06 7020-07 7020-03 7020-08 7334-03 7334-06 7334-07 7020-27 7020-26 7020-23 7020-00 7020-13 7334-04 7334-08
J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18, SPE-Säulen
Chromatographiesäulen
BAKERBOND spe™ Säulen für den Einmalgebrauch aus PP oder Glas, vorgefüllt mit hochkapazitiven Sorbentien zwischen zwei 20-µm-PE-Fritten.
  • Silikatisch
  • Extraktion von Verbindungen aus Probenlösungen mit Volumen von einigen hundert µl bis zu 1 L
  • Verarbeitung durch Vakuum oder Überdruck
Allgemeine Anwendungen: Nicht ionische, unpolare bis mäßig polare Analyten.
Diese SPE-Säulen können im Umkehrphasenmodus verwendet werden.
Verpackung: Bestimmte Säulen sind in einer mit Folie ausgekleideten Fasertrommel, dem sogenannten Jumbo Pack, erhältlich. Die Säulen sind lose in der Folie verpackt, sodass die einzelnen Beutel nicht geöffnet werden müssen.