Detektierbare Pflaster
Lieferant: SOEHNGEN
1009986 1009981 1009984 1009982 1009988
SOEH1009986EA 0 EUR
SOEH1009986 SOEH1009981 SOEH1009984 SOEH1009982 SOEH1009988
Detektierbare Pflaster
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Diese blauen detektierbaren Pflaster wurden speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Durch eingearbeitete Metallstreifen sind sie mit herkömmlichen Metalldetektoren einfach und zuverlässig auffindbar.
  • Pflaster werden von den meisten Metalldetektoren, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden, erkannt
  • Atmungsaktiv und hautfreundlich
  • Qualitativ hochwertige, hypoallergene Pflaster