Lagerboxen, PP, mit Deckel
Lieferant: Köhler Technische Produkte
212-3911EA 20.6 EUR
212-3911 212-9277 KOEHA-1188 KOEHA-1189 KOEHA-1192 KOEHA-1194
Lagerboxen, PP, mit Deckel
Boxen Lagerboxen
Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen (PP) zur staubfreien Lagerung von Röhrchen.
  • Fasst 100 Röhrchen mit bis zu 12 mm Durchmesser
  • Temperaturbeständig von −40 bis +130 °C