Reinraum-Abfallbehälter
Lieferant: Palbam
WR-3001 WR-3002 WR-3003 GW0501
134-0505EA 1120 EUR
134-0505 134-0506 129-1095 134-0509
Reinraum-Abfallbehälter
Behälter Abfallbehälter
Edelstahl 304, elektrolytisch poliert.
  • Es ist kein Kontakt mit dem Abfallbehälter erforderlich
  • Keine Klappen oder andere Komponenten angebracht, da diese nur den Kontakt zwischen dem Benutzer und dem Abfallbehälter erhöhen würden
  • Das freistehende Modell befindet sich auf verborgenen Laufrollen
Diese runden Abfallbehälter haben einen internen Nylon-Halter und einen Deckel. Der Deckel verfügt über eine große Öffnung für eine einfache Entsorgung.