96-Well-Assay-Platten
Lieferant: BIOTIX
63300105 63300102 63300103
732-2473EA 42 EUR
732-2473 BITX63300102 BITX63300103
96-Well-Assay-Platten
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Medizinische Qualität, reines PP, unbehandelt. Der große Well-Durchmesser der Biotix 96-Well-Testplatten macht sie ideal für eine breite Palette von Anwendungen, inklusive Verbindungsbibliotheken und kombinatorischer Chemie. Erhältlich mit V-förmigem oder U-förmigem Well-Boden, um den Testanforderungen gerecht zu werden.
  • Erhöhte „Kamin“-Wells verringern Kreuzkontamination und ermöglichen die sichere Anwendung von Abdeckmatten und Versiegelungsfolien
  • Alphanumerisches Raster hilft bei der Probenidentifizierung
  • Die eingekerbte untere linke Ecke gewährleistet die korrekte Plattenausrichtung
Standards: Entspricht ANSI/SBS 1-2004 Standard für automatisierte Hochdurchsatz-Prozessierung. Jede Produktcharge ist BioReady™-zertifiziert für die empfindlichsten Tests.