Sample container, with screw cap
Lieferant: DELTALAB
409502 409552 409502G 409526G 409526
216-4044EA 263 EUR
216-4044 216-4049 DELT409502G DELT409526G DELT409526
Sample container, with screw cap
Probenbehälter Universalbehälter
These PP sample containers are ideal for pneumatic transport of specimens with high safety closure biflex caps.
  • Available without or with graduation (Moulded-in graduation each 5 ml)
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904