Laborglas-Reinigungsautomaten mit hoher Kapazität, Professional Line, 90 cm, GW4090 Serie
Lieferant: SMEG
GW4090C GW4090 GW4090BXCA GW4090CA GW4090PA GW4090A
141-0695EA 12600 EUR
141-0695 141-0954 SMEGGW4090BXCA SMEGGW4090CA SMEGGW4090PA SMEGGW4090A
Laborglas-Reinigungsautomaten mit hoher Kapazität, Professional Line, 90 cm, GW4090 Serie
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Das Sortiment an professionellen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten von SMEG wird gemäß spezifischer Projekte mit professionellen Materialien und speziellen Komponenten hergestellt, um die aus technologischer Hinsicht besten Ergebnisse zu erzielen. Die Reinigungskammern bestehen aus qualitativ hochwertigem Edelstahl (AISI 316L), der beständig gegen starke Säuren (wie sie in der pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie verwendet werden) ist. Der GW4090 ist für den Betrieb mit 1 oder 2 Ebenen zur Behandlung verschiedener Arten von Substanzen konzipiert. Möglichkeit von Reinigung, Desinfektion und Trocknung mit dem Trocknungssystem.
  • Reinigen bis zu 95 °C – antibakterielle thermale Desinfektion
  • Bis zu 4 in das Gerät integrierte Dosierpumpen
  • Mikroprozessorgesteuerte, programmierbare elektronische Steuerung
  • Elektronische Programmierung: 20 voreingestellte Programme + 10 benutzerdefinierbare Programme
  • Serielle Schnittstelle RS232 für den Anschluss an einen externen Drucker oder PC
  • Außengehäuse aus Edelstahl AISI 304, Reinigungskammer und innere Tür aus Edelstahl AISI 316L
  • 4 Spületagen
  • Sicherheitsschloss und automatische Türöffnung für den Dampfabzug am Ende des Zyklus
  • Verzögerter Start und Kennwortschutz
  • Reinigungsbereich 0,52 m²
  • Forcierte Ventilator-Heiztrocknung mit gefilterter Luft mit 98 % Effizienz
  • Grafikanzeige mit Text in mehreren Sprachen
Der GW4090 bietet serienmäßig 2000 Watt forcierte HEPA-gefilterte Ventilatortrocknung sowie die Kapazität, im Inneren eine Reihe von flüssigen Reinigungsmitteln und Neutralisationsmitteln aufzubewahren. Die forcierte Lufttrocknung wurde für den GW4090 komplett modernisiert und stellt nun ein wirklich leistungsstarkes und schnelles Trocknungssystem. Das System besteht aus einem energieeffizienten Heißluftgenerator in Kombination mit einem leistungsstarken Ventilator und kann direkt vom Programmierer gesteuert werden. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung von Betriebszeiten und Temperaturparametern. Zuletzt gewährleisten die Mikroprozessoren ein intelligentes Management des Trocknungskreislaufs, indem sie die Ventilatordrehzahl automatisch anhand der in der Kammer gemessenen Temperatur optimieren.
Lieferumfang: Wird ohne Körbe geliefert, diese bitte separat bestellen.