Nitrilhandschuhe, SivoChem® 759
Lieferant: KCL by Honeywell
759.8 759.10 759.7 759.9
112-2988EA 136 EUR
112-2988 112-2986 112-2987 KCHL759.9
Nitrilhandschuhe, SivoChem® 759
Handschuhe
Diese Einweghandschuhe aus speziellem Nitril bieten eine höhere Chemikalienbeständigkeit und ausgezeichneten Tragekomfort.
  • Unsteril, ungepudert, glatte Oberfläche
  • Sehr gutes Tastgefühl
  • Stulpen mit Rollrand
  • Von Natur aus frei von Latex und den Allergenen Thiuram und Rosin
Ideal für die Verwendung in Labors, Forschungsumgebungen, der chemischen Industrie, Biotechnologie, Medizintechnik, pharmazeutischen Industrie und für Reinigungs- und Wartungsarbeiten.
Length: 390-410 mm
Thickness: 0.16 ± 0.03 mm
Colour: blue
EN 374; EN 388 (0000); AQL 1.5; Cat. III
Standards: EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKPT), EN 388:2016 (100XX); Kat. III; AQL <1,5