Chemikalien-Schutzhandschuhe, Combi-Latex 403
Lieferant: KCL by Honeywell
403.10 403.9
KCHL403.10EA 51.7 EUR
KCHL403.10 KCHL403.9
Chemikalien-Schutzhandschuhe, Combi-Latex 403
Handschuhe
Diese robusten Latexhandschuhe bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl an Säuren und Laugen sowie eine hervorragende mechanische Beständigkeit.
  • Gute Durchstichfestigkeit
  • Breite Stulpen zum bequemen Anziehen
  • Geraute Oberfläche für eine gute Griffigkeit, insbesondere beim Umgang mit feuchten Teilen
  • Die lange bietet Unterarmschutz
Ideal für den Umgang mit Säuren und Laugen, Reinigungsanwendungen, Arbeiten mit hohen mechanischen Beanspruchungen und Galvanisierungsarbeiten.
Thickness: 1 ± 0,1 mm
Colour: Cream
EN 388 (111X), EN 374 (BKL); Cat. III; AQL 0,65
Standards: EN 388:2016 (1121X), EN ISO 374-1 Type A (BKLMNO), Kat. III; AQL <0,65.