Handrefraktometer, HR Serie
Lieferant: A.KRÜSS Optronic
HR181 HRT32 HRN62 HRN82 HR92 HRO32 HRM18 HRMT18 HR27/100 HRS16 HR146 HR25/800 HR900 HR901 HRKFZ1 HROT32 HRKL32 HRB32-T HRB92-T
635-2601EA 0 EUR
635-2601 635-2603 635-2604 635-2606 635-2607 635-2608 635-2609 635-2610 635-2611 635-2612 635-2613 635-2614 635-2615 635-2616 635-2618 KRUEHROT32 KRUEHRKL32 KRUEHRB32-T KRUEHRB92-T
Handrefraktometer, HR Serie
Refraktometer Handrefraktometer
Die Modelle der HR-Serie verfügen über verschiedene Skalen und Zusatzfunktionen, sodass Sie für viele Anwendungsbereiche das passende Handrefraktometer finden.
  • Zuverlässige Ablesung, da der Messwert nicht erst umgerechnet werden muss
  • Ausgewählte Modelle verfügen über eine automatische Temperaturkompensation, die die Messgenauigkeit bei Messungen bei 10 bis 40 °C statt 20 °C erhöht
  • Zur Kalibrierung wird destilliertes Wasser benötigt, alternativ liegt eine kleine Kalibrierplatte bei
Diese Refraktometer eignen sich zur Bestimmung von Mischungsverhältnissen sowie zur Qualitäts- und Mengenkontrolle in den Bereichen Getränke, Lebensmittel, Zucker, Chemikalien, Aromen, Petrochemie, Kosmetik, Metallverarbeitung, Pharmazeutika, Wasser sowie Bildung und Forschung.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten