Wandspender mit abgeschrägter Oberseite
Lieferant: Palbam
GD-2060-S GD-6060-S GD-4060-S GD-8060-S
113-8178EA 777 EUR
113-8178 113-8180 113-8179 113-8181
Wandspender mit abgeschrägter Oberseite
Spender für PSA
Edelstahl 304, elektrolytisch poliert Spender zur Wandmontage für die saubere und effiziente Ausgabe und Aufbewahrung von Handschuhen, Haarnetzen, Gesichtsmasken und Überziehschuhen.
  • Keine Ansammlung von Partikeln
  • Sanft abgerundete Öffnung zum leichten Herausziehen ohne Hängenbleiben
  • Abgeschrägte Oberseite verhindert, dass Artikel auf den Spendern abgelegt werden
In Reinraumindustrien wie der Pharmaindustrie, Biotechnologie, Medizintechnik, Mikroelektronik und Nanotechnologie
Standards: ISO-zertifiziert
Lieferumfang: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.