PSA-Spender für Reinräume, zur Wandmontage
Lieferant: Palbam
GD-8060 GD-6060 GD-8540 GD-4060 GD-2060
134-0504EA 1880 EUR
134-0504 134-0503 134-0502 113-7992 113-8052
PSA-Spender für Reinräume, zur Wandmontage
Spender für PSA
Diese wandmontierten Spender garantieren eine saubere und effiziente Abgabe und Lagerung.
  • Keine Ansammlung von Partikeln
  • Edelstahl 304, elektrolytisch poliert
  • Sanft abgerundete Öffnung zum leichten Herausziehen ohne Hängenbleiben
Eignen sich für Handschuhe, Haarnetze, Schutzmasken und Überziehschuhe in Reinraumindustrien wie Pharmazeutik, Biotechnologie, Medizintechnik, Mikroelektronik und Nanotechnologie.
Standards: ISO-zertifiziert
Lieferumfang: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
PSA-Typ Vielseitig verwendbar
Material Edelstahl
Dispensertyp Wandaufhängung