Aktive Pirani-Meßzweige
Lieferant: Edwards
619-0221EA 0 EUR
619-0221 619-0220
Aktive Pirani-Meßzweige
Pumpen Vakuum-Messgeräte
Modell APG. Diese Messgeräte haben einen atmosphärischen Luftdruckmessbereich bis 1×10⁻⁴ mbar und vereinen Messkopf und Steuerung in einer kompakten aktiven Einheit.
  • Geregelte, interne Stromversorgung mit weitem Bereich - über Standard-DC-Netzteile von 20 bis 36 V
  • Tolerant gegenüber Spannungsschwankungen
  • Mittel- und Niederdruckversionen verfügbar - APG-M und -MP von Atmosphäre bis 10⁻³ mbar. APG-L von Atmosphäre auf 10⁻⁴ mbar
  • Standard-Analogausgang 0 bis 10 V - Einfacher Anschluss an einen Computer oder eine SPS
  • Fehlerausgangsanzeige
  • Einstellbarer Sollwert für Prozesssteuerung und Verriegelung
  • Bietet Vakuumstatusanzeige
  • Sollwertpegel visuell oder mit Voltmeter ablesbar