Szintillationsröhrchen
Lieferant: DELTALAB
900100 900101
DELT900100EA 458 EUR
DELT900100 DELT900101
Szintillationsröhrchen
Vials
Röhrchen für die einmalige Anwendung bestehen aus Polyethylen mit einer hohen Dichte, so dass Lösungsmittelverluste verhindert werden.
  • Auslaufsicheres Arbeiten aufgrund der Schraubkappe
  • Kompatibel mit den meisten Flüssigszintillationszählern