ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, X-Light, 7131033/7131038
Lieferant: Abeba
X-Light
114-8538EA 99.54 EUR
114-8538 114-8539 114-8551 114-8550 ABEB7131038/39 ABEB7131038/37 ABEB7131038/38 ABEB7131038/35 ABEB7131038/36 ABEB7131038/42 114-8549 114-8548 ABEB7131038/43 ABEB7131038/40 114-8547 ABEB7131038/41 114-8546 114-8541 114-8540 114-8545 114-8544 114-8543 114-8542 ABEB7131038/48 ABEB7131038/46 ABEB7131038/47 ABEB7131038/44 ABEB7131038/45
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, X-Light, 7131033/7131038
Schuhe und Stiefel
Der ESD-Schuh aus Glattleder verfügt über reflektierende Einsätze und eine leichte, kraftstoffbeständige PU-Laufsohle.
Farbe: Weiß oder Schwarz
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S2, SRC.