Analytische HPLC-Säulen, SunFire™ C18
Lieferant: WATERS
186002530 186003401 186002552 186002559 186002554 186002684 186002682 186003417 186002553 186002544 186002683
WATE186002530EA 531 EUR
WATE186002530 WATE186003401 WATE186002552 WATE186002559 WATE186002554 WATE186002684 WATE186002682 WATE186003417 WATE186002553 WATE186002544 WATE186002683
Analytische HPLC-Säulen, SunFire™ C18
Chromatographiesäulen
SunFire™-Säulen bieten symmetrische Peakformen für eine verbesserte Auflösung. Mit neuen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten sie eine hohe Effizienz für saure, neutrale und basische Verbindungen in niedrigen und mittleren pH-Bereichen. Sie sind mit Massenspektrometrieanwendungen kompatibel, liefern scharfe Peaks, hohe Empfindlichkeit, große Peakkapazitäten und sehr geringes Bluten.