Zellkulturschalen, Nunclon™ Sphera™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
174943 174944 174945
734-2770EA 246 EUR
734-2770 734-2771 734-2772
Zellkulturschalen, Nunclon™ Sphera™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
Die Nunclon™ Sphera™ Kulturoberfläche ermöglicht das Wachstum der Zellen in Suspension mit nahezu keiner Zellhaftung. Die Oberfläche unterstützt viele verschiedene Zelltypen und ihre Fähigkeit, Sphäroide zu bilden.
  • Optimiert die Bildung von Sphäroiden
  • Unterstützt die einheitliche Bildung von Krebssphäroiden, die die 3D-Strukturen des Tumorwachstums simulieren
  • Fördert die Bildung von Embryoidkörpern
Die Nunclon™ Sphera™ Oberfläche minimiert Schwankungen und unterstützt die einheitliche Bildung von Krebssphäroiden, die die 3D-Strukturen des Tumorwachstums simulieren, und liefert so ein besseres Modellsystem zur Untersuchung der Tumorzellenprogression und Wirksamkeit von Krebsmedikamenten in vitro.
The Nunclon™ Sphera™ surface demonstrates superior quality for embryoid body (EB) formation of pluripotent stem cells with minimal spontaneous differentiation. The resultant cells are able to differentiate into all three germ layers.