Nitrilhandschuhe, Dermatril® P 743
Lieferant: KCL by Honeywell
743.7 743.8 743.9 743.11 743.10 743.6
112-4316EA 41.9 EUR
112-4316 112-4317 112-4318 112-4314 112-4313 112-4315
Nitrilhandschuhe, Dermatril® P 743
Handschuhe
Diese chemikalienbeständigen Einmal-Handschuhe bieten ein hohes Maß an Schutz vor chemischen und bakteriologischen Kontaminationen. Sie sind auch beständig gegenüber zytotoxischen Substanzen und Viren.
  • Frei von Latex und Silikon
  • Sehr gutes Tastgefühl, ausgezeichneter Tragekomfort
  • Höhere mechanische und chemische Beständigkeit im Vergleich zu den Standard-Dermatril®-Handschuhen
  • Verbesserter Griff dank aufgerauter Fingerspitzen
  • Lange Manschette schützt den Unterarm
Ideal für die Verwendung im Labor, in der chemischen und elektronischen Industrie und in der Lebensmittelverarbeitung.
Length: 270 - 290 mm
Thickness: 0,2 mm
Colour: Blue
EN 374 (JKL), EN 455-1/-2/-3, Cat. III, AQL 0,65 Food contact approved
Standards: EN 388:2016 (200XX), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN 455, Kat. III, AQL 0,65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt