Hitze-Schutzhandschuhe, KarboTECT® 950
Lieferant: KCL by Honeywell
950.10 950.9 950.7
KCHL950.10EA 104 EUR
KCHL950.10 KCHL950.9 KCHL950.7
Hitze-Schutzhandschuhe, KarboTECT® 950
Handschuhe
Diese beidhändig tragbaren Strickhandschuhe bestehen aus Para-Aramid, enthalten darüber hinaus jedoch Karbon und Wolle. Diese Kombination ermöglicht es, Arbeiten bei einer Hitze von bis zu 250 °C durchzuführen.
  • Gute thermische Isolierung, hohe Schnittfestigkeit
  • Reduzierung der elektrostatischen Aufladung
  • Hoher Tragekomfort durch den Baumwollinnenhandschuh
  • Das Fünf-Finger-Design sorgt für eine hohe Flexibilität und einen guten Grip
  • Para-Aramid ist mehrfach waschbar, ohne seine mechanischen Schutzeigenschaften zu verlieren
  • Die Handschuhgrößen sind durch verschiedenfarbige Codierungen am Bund erkennbar
Ideal für die Metallverarbeitung, in Großbäckereien, Raffinerien und allen Bereichen mit trockener Kontakthitze. Ebenfalls für den Einsatz im Labor bei Arbeiten mit Hitzeöfen und Hordentrocknern geeignet.
Standards: EN 388:2016 (1X4XC), EN 407 (4242XX); Kat. III
Zugelassen für Lebensmittelkontakt