Mehrzweckhandschuhe, Perfect Poly® PU First Grey
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
2100250/10 2100250/11 2100250/9 2100250/6 2100250/7 2100250/8
DALL2100250/10EA 34.5 EUR
DALL2100250/10 DALL2100250/11 DALL2100250/9 DALL2100250/6 DALL2100250/7 DALL2100250/8
Mehrzweckhandschuhe, Perfect Poly® PU First Grey
Handschuhe
100 % Strickhandschuh aus Polyamid mit grauer PU-Beschichtung an Innenhand und Fingern.
  • Optimierte Atmungsaktivität des Handschuhs durch belüftete Rückseite
  • Die PU-Beschichtung stellt einen guten Grip an den Fingerkuppen sicher
  • Polyamid und die PU-Beschichtung bieten eine hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Die Handschuhe werden als „silikonfrei“ zertifiziert, um ihre Verwendung im Malerbereich zu ermöglichen
  • Das fusselfreie Polyamid eignet sich für Präzisionsarbeiten
Ideal für die Handhabung kleiner oder leicht fettiger oder schmutziger Teile in trockener Umgebung.
Standards: EN 388:2016 (3131F), Kat. II