Gekühlte Umwälzthermostate, ARCTIC
Lieferant: THERMO ELECTRON LED
152-5281 153-5281 153-5401 153-5101 153-4281 153-4101 152-4281 153-4051 156-5281 156-5101 156-4281 156-4101 156-4051 152-4051 155-4101 155-5101 152-4101 152-5101 1555101 1554101 1555251 1565101 1564101 1565251 1525101 1524101 1525251 1524251 1535101 1534101 1535251 1534251
HAKA152-5281EA 0 EUR
HAKA152-5281 HAKA153-5281 HAKA153-5401 HAKA153-5101 HAKA153-4281 HAKA153-4101 HAKA152-4281 HAKA153-4051 HAKA156-5281 HAKA156-5101 HAKA156-4281 HAKA156-4101 HAKA156-4051 HAKA152-4051 HAKA155-4101 HAKA155-5101 HAKA152-4101 HAKA152-5101 HAKA1555101 HAKA1554101 HAKA1555251 HAKA1565101 HAKA1564101 HAKA1565251 HAKA1525101 HAKA1524101 HAKA1525251 HAKA1524251 HAKA1535101 HAKA1534101 HAKA1535251 HAKA1534251
Gekühlte Umwälzthermostate, ARCTIC
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
FCKW-freie Kältebad-Umwälzthermostate sorgen für Kühlung bei offenen und geschlossenen Anwendungen. Diese Bad-Umwälzthermostate mit Edelstahlbehälter können mit sechs verschiedenen Regleroptionen konfiguriert werden, sodass der Benutzer das richtige Modell für seine Anwendung auswählen kann.
  • Energiesparfunktion begrenzt den Stromverbrauch
  • Dreiseitige Belüftung: Bis zu zwei Seiten können bei voller Kühlleistung ohne Verschlechterung der Ausrüstung blockiert werden
  • Mit Ablassöffnung an der Vorderseite und integrierten Griffen
  • Kleine Kälteumwälzthermostate sind für Labore optimiert, haben einen geringen Platzbedarf und sind geräuscharm
  • Thermostat kann an allen Seiten des Bades um 90° bewegt werden, um eine einfache Sicht zu gewährleisten
  • Externes Zirkulationsset für Rohrleitungsanschluss M16×1, 0,25 NPT männlich, 0,375“ Ext. Ø
Maximale Pumpleistung:
SC-Modelle: 17 L/min
AC Modelle: 20 L/min
Lieferumfang: Lieferung mit Steuerkabeln, Brücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Anschlüssen, Klemmen, Pumpenstecker für externe Zirkulation, 1,80 m langes Netzkabel, Badabdeckung.