HPLC-Säulen, Fluophase
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
82705-052130 82705-254630 82705-153030
HYPE82705-052130EA 979 EUR
HYPE82705-052130 HYPE82705-254630 HYPE82705-153030
HPLC-Säulen, Fluophase
Chromatographiesäulen
Säulen mit perfluorierten Phasen bieten einzigartige Selektivität.
  • Extra Retention und Selektivität für halogenierte Verbindungen