IP Biopsy VI-Kassetten, versiegelt
Lieferant: Leica
IP Biopsy VI
720-2480EA 123 EUR
720-2480 720-2280 720-2490 720-2484 720-2474 720-2482 720-2472 720-2488 720-2478 720-2486 720-2476
IP Biopsy VI-Kassetten, versiegelt
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Bei den IP Biopsy VI-Kassetten handelt es sich um einteilige Biopsiekassetten mit brechbaren Scharnieren für die einfache Deckelentfernung, einem 45-Grad-Beschriftungsfeld und einem sicheren Schnappverschluss. Die Kassetten sind für den optimalen Arbeitsablauf mit dem Leica IP C-Kassettendrucker vorgesehen und bieten eine Druckfehlerquote von <1%.
  • Erhältlich in versiegelten Verpackungen zum einfachen Einlegen in den Drucker
  • Elf Farben in Mengen von 1000 Stück erhältlich