Mikrovolumen-Proteinquantifizierungskit, QuantiMate
Lieferant: BIOCHROM
80-7100-70 80-7100-71 80-7100-72 80-7100-80 80-7100-81 80-7100-82
730-1450EA 0 EUR
730-1450 730-1451 730-1452 730-1453 730-1454 730-1455
Mikrovolumen-Proteinquantifizierungskit, QuantiMate
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
QuantiMate ist zur Bestimmung der Konzentration und Reinheit von Nukleinsäuren und Proteinen.
  • Hervorragende Messleistung – Konzentrationsergebnisse sind genauer und besser reproduzierbar
  • Proben können ohne zeitraubende Verdünnungen analysiert werden
  • Breiter Messbereich für die meisten Konzentrationen ist so nur eine Küvette erforderlich
Die Abmessungen der Zelle entsprechen einer Standard-Küvette, sodass sie in den meisten Spektralphotometern verwendet werden kann.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable