VWR® Q Path® MicroStar II, Biopsie- und Einbettkassetten im Spender
Lieferant: VWR Collection
720-2382EA 248 EUR
720-2382 720-2383 720-2384 720-2385 720-2386 720-2387 720-2388 720-2389 720-2390
VWR® Q Path® MicroStar II, Biopsie- und Einbettkassetten im Spender
Einbettkassetten Biopsiekassetten
Acetalpolymer. Geeignet zum Aufnehmen und Identifizieren von Gewebeproben bei Verarbeitungs-, Einbett- und Schnittverfahren. Beständig gegen alle gängigen histologischen Lösungsmittel. Kassetten mit Klebestreifen (= Gestell) für Leica und Sakura Kassettendrucker und separater Einwegdeckel. Lieferung in Gestellen mit 40 Kassetten.
  • Kleine Öffnung für die Filtration von Flüssigkeiten
  • Mit Scharnier und separatem Deckel
  • Beschriftungsbereich: 45°-Winkel