ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Anatom, 2616
Lieferant: Abeba
2616/41 2616/42 2616/45 2616/36 2616/37 2616/38 2616/39 2616/40 2616/43 2616/44 2616/46 2616/47 2616/48 2616/49 2616/50
114-1155EA 110 EUR
114-1155 114-1156 114-1159 114-1150 114-1151 114-1152 114-1153 114-1154 114-1157 114-1158 114-1160 114-1161 114-1162 114-7409 114-7410
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Anatom, 2616
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuh mit Obermaterial aus Mikrofaser, reflektierendem Material, Velcro® Klettverschluss und einer kraftstoffbeständigen PU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit und einem selbstreinigenden Profil.
  • Schweißabsorbierendes Spezialfutter mit Silberfaser
  • Auswechselbare acc Wave Einlegesohle, orthopädische Einlagen möglich
  • Die Sanitized®-Behandlung reduziert Geruch und Bakterienwachstum
  • Asymmetrische Ferse und Flexzone für eine natürliche Bettung und Bewegung des Fußes
  • TPU-Torsionsbund, Fußgewölbeunterstützung und hohe Stabilität
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Waschbar bei 30 °C
Suitable for hygienically demanding areas.
Farbe: Weiß
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S1, SRC.