ESD-Sicherheitsschuhe, Clogs, X-Light, 7131041/7131042
Lieferant: Abeba
7131041/35 7131041/36 7131041/37 7131041/38 7131041/39 7131041/40 7131041/41 7131041/42 7131041/43 7131041/44 7131041/45 7131041/46 7131041/47 7131041/48 7131042/35 7131042/36 7131042/37 7131042/38 7131042/39 7131042/40 7131042/41 7131042/42 7131042/43 7131042/44 7131042/45 7131042/46 7131042/47 7131042/48
ABEB7131041/35EA 93.4 EUR
ABEB7131041/35 ABEB7131041/36 ABEB7131041/37 ABEB7131041/38 ABEB7131041/39 ABEB7131041/40 ABEB7131041/41 ABEB7131041/42 ABEB7131041/43 ABEB7131041/44 ABEB7131041/45 ABEB7131041/46 ABEB7131041/47 ABEB7131041/48 ABEB7131042/35 ABEB7131042/36 ABEB7131042/37 ABEB7131042/38 ABEB7131042/39 ABEB7131042/40 ABEB7131042/41 ABEB7131042/42 ABEB7131042/43 ABEB7131042/44 ABEB7131042/45 ABEB7131042/46 ABEB7131042/47 ABEB7131042/48
ESD-Sicherheitsschuhe, Clogs, X-Light, 7131041/7131042
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuh mit Obermaterial aus Glattleder und einer leichten PU-Laufsohle (kraftstoffbeständig).
  • Schweißabsorbierendes Spezialfutter mit Silver Point
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle, orthopädische Einlegesohlen möglich
  • Sanitized® behandelt zur Verringerung von Gerüchen und Bakterien
  • Leichte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit und stoßdämpfendem System
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Klappbarer, verstellbarer Fersenriemen
  • Ristbereich mit elastischem Band
Colour: White or black
Farbe: Weiß/Schwarz
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; SB, A, E, FO, SRC.