PCR-Platten, 96-Well
Lieferant: Brand
781350 781400 781354 781357 781373 781374 781372 781375 781376 781377 781378 781368 781371 781369 781366 781367
211-0327EA 196 EUR
211-0327 211-0002 731-0167 731-0163 732-2933 732-2934 732-2932 732-2882 732-2935 732-2936 732-2937 732-2929 732-2931 732-2930 732-2927 732-2928
PCR-Platten, 96-Well
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP.
  • Extradünne Wände für eine konstante, schnelle und präzise Wärmeübertragung
  • Die glatte Gefäßinnenseite sorgt für eine minimale Haftung von Enzymen und Nukleinsäuren an den Wänden
  • Erhöhte Ränder der Vertiefungen schützen vor Kreuzkontamination und bieten bei Verwendung der entsprechenden Verschlussmatte eine sichere Abdichtung
  • Frei von DNase, DNA und RNase
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
96-Well-PCR-Platten ohne Rand eignen sich für die meisten handelsüblichen Thermocycler. Auf den Platten ist eine blaue alphanumerische Codierung und eine Markierung an der abgeschrägten Ecke aufgedruckt.
96-Well-PCR-Platten mit Halbrand können problemlos beschriftet oder mit einem Barcode markiert werden. Auf den Platten ist eine blaue alphanumerische Codierung und eine Markierung an der abgeschrägten Ecke aufgedruckt.
96-Well-PCR-Platten mit ganzem Rand sind besonders starr und eignen sich optimal für den Einsatz mit automatischen Pipettiersystemen und für den Transport. Auf den Platten ist eine schwarze alphanumerische Codierung aufgedruckt, ohne zusätzliche Markierungen an der abgeschrägten Ecke.