UHPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ C18
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
25002-202130 25002-152130 25002-103030 25002-102130 25002-054630 25002-053030 25002-052130 25002-051030 25002-032130 25002-031030 25002-101030 25002-022130
554-4286EA 935 EUR
554-4286 554-4285 554-4378 554-4284 554-4283 554-4377 554-4282 554-4642 554-4376 554-4640 554-4471 554-4638
UHPLC-Säulen, Hypersil GOLD™ C18
Chromatographiesäulen
Endcapped, ultrareine Säulen auf Kieselgelbasis mit außergewöhnlicher Peakform und Auflösung für HPLC und LC/MS.
  • Signifikante Reduzierung von Peaktailing während die C18-Selektivität beibehalten wird
  • Hervorragende Auflösung, Effizienz und Empfindlichkeit
  • Zuverlässige Genauigkeit und Qualität der analytischen Daten