DNA transfection reagents for protein production, FectoPRO®
Lieferant: Polyplus-transfection
101000014 101000007 101000019
101000014.EA 542 EUR
101000014. 101000007. 101000019.
DNA transfection reagents for protein production, FectoPRO®
Transfektionsreagenzien
Das FectoPRO® Transfektions-Kit ist speziell für eine optimierte transiente Genexpression (TGE) in CHO- und HEK-293-Suspensionszellen in verschiedenen serumfreien Medien bei einer niedrigen DNA-Konzentration (<1 μg/ml der verwendeten Zellkultur) konzipiert.
  • Hervorragende Produktionsausbeute von Proteinen und Antikörpern
  • Kostengünstige transiente Genexpression bei Verwendung einer geringen Plasmid-DNA-Menge
  • Kompatibel mit verschiedenen Expressionsmedien und Zellsystemen von Säugetieren
  • Gemäß den biopharmazeutischen Herstellungsleitlinien
  • Reproduzierbare Produktionsausbeute
Der FectoPRO®-vermittelte Transfektionsprozess ist gut skalierbar - von wenigen Millilitern bis zu mehreren Litern der Zellkultur, wobei eine zuverlässig reproduzierbare Proteinproduktion gewährleistet wird.
Since 1st of September 2021 Polyplus-Tranfection changed product part numbers. Products are remaining the same and the change is only related to the product part number.
New product part numbers have symbol “New”. For duplicated products with symbol “telephone” please be informed that it’s the same product but with previous part number which we will only offer till the end of stock.
Standards: Das Unternehmen ist seit 2002 entsprechend der ISO 9001 zertifiziert. Seitdem wird die Zertifizierung alle drei Jahre erneuert.
FectoPRO® ist garantiert frei von tierischen Bestandteilen und chemisch definiert. Jedes Produktioslos unterliegt einem systematischen Chargen-Management und einer Freigabeprüfung. Darüber hinaus wird das FectoPRO®-Transfektions-Kit erweiterten Qualitätskontrollen unterzogen: Proteinproduktivität, Zellviabilität und vollständige Sterilität.
Lieferumfang: Jedes Kit enthält zu gleichen Teilen FectoPRO-Reagenz und FectoPRO™-Booster. FectoPRO™-Booster ist ebenfalls einzeln erhältlich.