Actril-Vernebler (AFS)
Lieferant: Minntech
Actril®
MINN3025825EA 2190 EUR
MINN3025825
Actril-Vernebler (AFS)
Desinfektionssysteme
Die Vernebelungstechnologie nutzt das gebrauchsfertige Actril® Cold Sterilant zur natürlichen Desinfektion von Oberflächen durch Dampfkondensation für verschiedene Anwendungsgebiete: Krankenhäuser, Tieranlagen, Schulen und Umkleideräume...
  • Hoher Grad an Biodekontamination, schnelle mikrobiologische Wirksamkeit
  • Zerstört Bakterien, Mykobakterien, Hefen, Schimmelpilze, Viren und Bakteriensporen
  • Umweltfreundlich
  • Kein manuelles Sprühen oder Abwischen, kein Kontakt mit chemischen Aerosolen, keine Rückstände auf Oberflächen
  • Mehrere Anwendungen
  • Geringe Investition, wartungsfrei, minimaler Chemikalienverbrauch
Der Actril® Vernebler ist eine speziell entwickelte Vorrichtung, die auf Actril® Behältern mit 1 Gallone und 5 L Fassungsvermögen angebracht werden kann, um einen Actril® Nebel zu erzeugen, der harte Oberflächen überzieht und desinfiziert. Die Vorrichtung passt auf eine Actril® Standardflasche und nutzt eine Druckluftleitung mit 8 mm oder ⁵/₁₆" Durchmesser (70 L/min bei 3 bar oder 2,5 SCFM @ 45 PSI), um das Actril® Cold Sterilant aus dem Actril Vernebler zu vernebeln.
Das Actril® re-kondensiert auf harten Oberflächen und zerstört die vorhandenen Mikroorganismen. Das Vernebelungssystem umfasst den Vernebler und eine Flaschenauflage, damit die Flasche beim Vernebeln nicht umkippt. Das System kann für die Desinfektion von Raumvolumina bis zu 100 m³ verwendet werden.