Wafer-Pinzette, Erem®
Lieferant: Basan
124542 600JSA
BSNC124542EA 79.6 EUR
BSNC124542 BSNC600JSA
Wafer-Pinzette, Erem®
Pinzetten
Edelstahl. Diese Pinzette eignet sich für 4" - 6" (101 - 152 mm) breite Wafer. Sie hat eine flache untere Schaufel und oben entweder 6 Zähne oder eine frei bewegliche Teflon® Schaufel.
  • Geriffeltes Fingerprofil für eine sichere Handhabung
  • Anti-magnetisch, rostfrei
  • Säurefeste hitzebeständige Oberfläche
  • Modell mit 6 oberen Fingern zum Schutz der Wafer vor Beschädigungen
  • Modell mit frei beweglicher oberer Teflon-Schaufel für sicheres und beschädigungsfreies Greifen