SMD-Pinzette, Erem®
Lieferant: Basan
124791 150SAD T150SA
BSNC124791EA 40.6 EUR
BSNC124791 BSNC150SAD BSNCT150SA
SMD-Pinzette, Erem®
Pinzetten
Edelstahl. Diese Pinzette ist ideal zum Greifen und Halten von zylindrischen Teilen. Erhältlich in gerader und abgewinkelter Ausführung.
  • Rostfreie, hitzebeständige und säurefeste Oberfläche
  • Antimagnetisch
  • Mit stumpfen Kanten zur Vermeidung von Schäden an Leiterplatten