Reinraum-Wischtücher, getränkt, steril, Sterile PolySat®
Lieferant: Texwipe
TX3216 TX3213
115-0473EA 686 EUR
115-0473 115-2459
Reinraum-Wischtücher, getränkt, steril, Sterile PolySat®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese Wischtücher bestehen aus 100% Meltblown-PP-Substrat und sind getränkt mit 70% Isopropylalkohol und 30% DIW (gefiltert durch einen 0,2-μm-Filter).
  • Gamma irradiated to 10⁻⁶ Sterility Assurance Level to AAMI guidelines
  • Eliminates problems associated with filtration, sterilisation and mixing of alcohol and DI water
  • Packaging allows alcohol wipe down of exterior bag before introduction into sterile suites
  • Soft, versatile wiping substrate
  • Suitable for sterile wiping of production equipment requiring low solvent extractables and low particle generation