Dickwandige Fläschchen für Pathologie-Medien
Lieferant: DWK Life Sciences
128139S 128044F 128040M
LSUK128139SEA 94.7 EUR
LSUK128139S LSUK128044F LSUK128040M
Dickwandige Fläschchen für Pathologie-Medien
Vials
Hergestellt aus Neutralglas, Typ 1 B Diese Fläschchen eignen sich für alle Pharma-, Medien-, Diagnose- und Probenahme-Anwendungen.
  • Dickwandiges Glas, chemisch inert, mit hervorragenden thermischen Eigenschaften
  • Aluminiumkappen mit nicht zellwachstumshemmenden Gummi-Dichtungen, die die Lagerung von Kulturen und ein Zellwachstum ermöglichen.
  • Auslaufsichere Dichtung durch selbstdichtende PP-Kappen