Thermostatisch geregelte Schränke, TC-Serie
Lieferant: Lovibond
2438200-V 2438210-V 2438270-V 2438250-V 2438260-V
132-0954EA 2098.3 EUR
132-0954 132-0955 LOVI2438270-V LOVI2438250-V LOVI2438260-V
Thermostatisch geregelte Schränke, TC-Serie
Brutschränke BSB-Brutschränke
Die Thermostatschränke der TC-Serie dienen der stufenlosen Temperaturregelung im Bereich von 2 bis 40 °C. Damit eignen sie sich ideal für die unterschiedlichsten Anwendungen in Industrie- und Forschungslaboren. Sie eignen sich besonders für die temperaturgeführte Lagerung von Proben oder die BSB-Bestimmung in der Abwasseranalytik. Geräte wie Magnetrührer, die eine Stromversorgung benötigen, können an Steckdosen angeschlossen werden, die im Innenraum des Schranks eingearbeitet sind. Ein verbessertes, robustes, isoliertes Gehäuse und hocheffiziente Komponenten sorgen für maximaleMore Product Information