Warnschutz-Pilotenjacke, S463
Lieferant: Portwest
S463YERXL S463YER5XL S463YERXXL S463YERL S463YERXS S463YER6XL S463YERS S463YERM S463YERXXXL S463YER4XL S463YER7XL S463ORR4XL S463ORR5XL S463ORRL S463ORRM S463ORRS S463ORRXL S463ORRXS S463ORRXXL S463ORRXXXL
PRTWS463YERXLEA 45.5 EUR
PRTWS463YERXL PRTWS463YER5XL PRTWS463YERXXL PRTWS463YERL PRTWS463YERXS PRTWS463YER6XL PRTWS463YERS PRTWS463YERM PRTWS463YERXXXL PRTWS463YER4XL PRTWS463YER7XL PRTWS463ORR4XL PRTWS463ORR5XL PRTWS463ORRL PRTWS463ORRM PRTWS463ORRS PRTWS463ORRXL PRTWS463ORRXS PRTWS463ORRXXL PRTWS463ORRXXXL
Warnschutz-Pilotenjacke, S463
Arbeitskleidung
Jacke aus 300D Oxford-Gewebe Polyester mit schmutzabweisender Oberfläche und PU-Beschichtung. Vollständig gepolstert und gefüttert ermöglicht die Jacke eine großartige Bewegungsfreiheit.
  • Zwei Hüfttaschen mit per Klettband verschließbare Patten
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit Sturmklappe, Kapuze mit Zugkordel
  • Gewebte Sturmbündchen, geklebte wasserdichte Nähte
  • Innentasche, Handytasche
Gewicht: 190 g/m²
Weight: 190 g/m²
Standards: EN 343 (3-1), EN 342 (Klasse 3), EN ISO 20471 (Klasse 3)