ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Uni6, 31761
Lieferant: Abeba
Uni6
ABEB31761/43EA 118.2 EUR
ABEB31761/43 ABEB31761/44 ABEB31761/45 ABEB31761/46 ABEB31761/35 ABEB31761/47 ABEB31761/36 ABEB31761/37 ABEB31761/48 ABEB31761/38 ABEB31761/39 ABEB31761/40 ABEB31761/41 ABEB31761/42
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Uni6, 31761
Schuhe und Stiefel
  • Spezielles schweißabsorbierendes Futter mit Silver Point
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Sanitized® behandelt zur Verringerung von Gerüchen und Bakterien
  • Rutschfeste TPU-Laufsohle
  • Stahlkappe (200 J)
Farbe: Schwarz
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC.