Sicherheits-Spülflasche, Weithals, entlüftet, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
0310-2056 0310-2054 0310-2055 0310-2051 0310-2052
BURK0310-2056EA 12.4 EUR
BURK0310-2056 BURK0310-2054 BURK0310-2055 BURK0310-2051 BURK0310-2052
Sicherheits-Spülflasche, Weithals, entlüftet, LaboPlast®
Flaschen Spritzflaschen
LDPE, Weithalsflaschen.
  • Mit Lichtschutz
  • Sicheres Befüllen dank Weithalsöffnung 39 mm mit Halsdurchmesser
  • Permanenter Aufdruck nach GHS mit Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, GHS-Piktogrammen und CAS-Nummer
Wenn die Raumtemperatur steigt oder die Sonne ins Labor scheint, tropfen herkömmliche Spritzflaschen aufgrund des erhöhten Innendrucks. Das Entlüftungsventil sorgt dafür, dass der Überdruck entweichen kann und ein Nachtropfen verhindert wird. Dank des auslaufsicheren Entlüftungsventils kann der Inhalt bei umgefallener Flasche nicht auslaufen wie bei Spritzflaschen mit Kugelhahn oder Entlüftungsloch.