Vials mit weiter Öffnung, Virtuoso™
Lieferant: CHROMACOL
60180-VT300 60180-VT301 60180-VT302
548-1941EA 30.9 EUR
548-1941 548-1942 548-1943
Vials mit weiter Öffnung, Virtuoso™
Vials
Diese weite Öffnung-Vials mit Gewinde, Bördel- oder Schnapprand sind ausschließlich zur Verwendung mit dem Virtuoso™-Vial-Identifikationssystem konzipiert. Sie bestehen aus qualitativ hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A).
  • Virtuoso™ ID-Beschriftungsfeld, speziell für das Virtuoso™-Vial-Identifikationssystem
  • Das hohe Leistungsniveau entspricht dem der anderen Chromatographie-Vials von Thermo Scientific
  • Probeninformationen werden direkt auf das V-Beschriftungsfeld des Vials gedruckt
Virtuoso™ ermöglicht die Erfassung der von Ihrem Labor benötigten Informationen direkt auf dem Vial. Aufgrund der Oberflächenstruktur der Beschriftungsfelder, die allen im Labor gängigen Lösungsmitteln widersteht, ist ein direktes Bedrucken möglich.