Sporicide, Contec® ProChlor
Lieferant: CONTEC
FBT102PC FBC502PC FBC102PC
141-0883EA 213 EUR
141-0883 141-0882 CONTFBC102PC
Sporicide, Contec® ProChlor
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Contec ProChlor ist ein schnell wirkendes, innovatives, sporizides Biozid speziell für den Einsatz in pharmazeutischen Reinräumen. Es besteht aus hypochloriger Säure und destilliertem Wasser. Gebrauchsfertiges Format.
  • Wirksam gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen, Viren und Sporen
  • Wirkung gegen Bacillus subtilis in 60 Sekunden mit dem Faktor log 6 spart Zeit bei der Biodekontaminierung
  • In einem Reinraum der Klasse B auf 0,2 Mikrometer filtriert, um zu gewährleisten, dass das Produkt frei von Kontaminierungen und Partikeln ist
  • Enthält keine quartären Ammoniumverbindungen und keine Tenside und hinterlässt dadurch wenig Rückstände
  • Zerstäuberflasche besitzt eine Strahl- und eine Zerstäuberoption – eine große Tröpfchengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet gute Flächenabdeckung
  • Doppelt verpackt mit längsseitiger Öffnung, damit der Beutel auch mit Handschuhen einfach geöffnet werden kann
  • Als nicht korrosiv klassifiziert und kann sicher in allen Bereichen des Reinraums genutzt werden
Contec ProChlor wird in einer Umgebung der Klasse A auf 0,2 Mikrometer filtriert und abgefüllt. Das Produkt ist doppelt verpackt und kann einfach in pharmazeutischen Reinräumen genutzt werden.
Bestellinformation: Sterile Ausführung für die Verwendung in Reinräumen der Klassen A und B erhältlich.
Lieferumfang: Es wird entweder als Zerstäuberflasche für kleine Bereiche oder als 1 l- oder 5 l-Behälter mit Deckel geliefert, wenn größere Mengen benötigt werden.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Nicht als Gefahrstoff klassifiziert, weshalb eine einfache persönliche Schutzausrüstung (PSA) ausreicht und keine besondere Entsorgung erforderlich ist.